Få mere at vide
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, serie 45
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91.4 cm
180 x 120 cm
Farve:
Blå
Brun
Sort
Mængde:
1 stk.
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Stopper 80 % af snavs og fugt ved døren
- Til applikationer med lav trafik (op til 500 krydsninger pr. dag)
- Dual-fiber tuft fælder& absorberer snavs og fugt mere effektivt end konventionelle måtter
- Bagsidet med skridsikker PVC
- Kan nemt limes og kantes
- Fås i sort, brun og blå
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 90 x 60 cm |
| Til brug med (applikation) | Low traffic areas |
| Model- | Nomad™ Aqua, Series 45 |
| Mængde | 1 stk. |
| Modstand | Slip-resistant |
| Tykkelse (metrisk) | 5.6 mm |
| Farve | Sort |
| Længde (metrisk) | 90 cm |
| Materiale | PVC (Backing) |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |