Få mere at vide
Buerkle™ Aqua Sampler
Artikelnummer. p-8001769 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
350 ml
700 ml
1050 ml
Længde (metrisk):
40 cm
76 cm
107 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10207472
Brand: Buerkle™ 53080350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetager til grundvandsprøver fra brønde, gruber og andre kilder.
  • Passer til alle normale brøndskafter med kontrolåbninger til 2 tommer i diameter, uden at vippe eller sætte sig fast
  • Ultrarene materialer garanterer den højeste grad af prøverenhed
  • Nem at rengøre takket være afrundede kanter og gevind
  • FEP/PTFE ultraren, anti-klæbende overflade
  • Uden kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype AquaSampler
Materiale PTFE, FEP
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Til brug med (applikation) Til grundvandsprøver fra brønde, gruber og andre kilder
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm
Længde (metrisk) 40 cm