Beskrivelse
- Passer til alle normale brøndskafter med kontrolåbninger til 2 tommer i diameter, uden at vippe eller sætte sig fast
- Ultrarene materialer garanterer den højeste grad af prøverenhed
- Nem at rengøre takket være afrundede kanter og gevind
- FEP/PTFE ultraren, anti-klæbende overflade
- Uden kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | AquaSampler |
| Materiale | PTFE, FEP |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 23.67 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 700 ml |
| Til brug med (applikation) | Til grundvandsprøver fra brønde, gruber og andre kilder |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 45 mm |
| Højde (engelsk) | 31.10 in. |
| Højde (metrisk) | 790 mm |
| Længde (metrisk) | 76 cm |