Få mere at vide
Buerkle™ Aqua Sampler
Artikelnummer. 10207472 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 ml
700 ml
1050 ml
Længde (metrisk):
40 cm
76 cm
107 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
10207472 350 ml 40 cm Hver
10571065 700 ml 76 cm Hver
10188701 1050 ml 107 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207472 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53080350
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetager til grundvandsprøver fra brønde, gruber og andre kilder.
  • Passer til alle normale brøndskafter med kontrolåbninger til 2 tommer i diameter, uden at vippe eller sætte sig fast
  • Ultrarene materialer garanterer den højeste grad af prøverenhed
  • Nem at rengøre takket være afrundede kanter og gevind
  • FEP/PTFE ultraren, anti-klæbende overflade
  • Uden kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype AquaSampler
Materiale PTFE, FEP
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Til brug med (applikation) Til grundvandsprøver fra brønde, gruber og andre kilder
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm
Længde (metrisk) 40 cm