Få mere at vide
Heinz Herenz Aqua Dest
Artikelnummer. 30158324
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
30158324 1 l
1 options
Artikelnummer. 30158324 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.40 DKK
    497.65 DKK / Pakke med 23
    Spare 245.75 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
1000 ml Aqua Dest beholder.
  • Enkelt demineraliseret
  • Til brug i laboratorier, skønhedssaloner, fotostudier, husholdninger og havearbejde.
  • Mikrofiltreret til brug til farmaceutiske, kemiske og tekniske anvendelser
Tekniske data
Produkttype Cleaner
Farvekodet Nej
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 1 l
Størrelse 1 L