Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AQ-RA 741
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035202
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18035202
Brand: Tocris Bioscience™ 2292/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective, high affinity M2 antagonist
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123548-16-3
Molekylær formel C27H37N5O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AQ-RA 741
Mængde 50 mg
Formel vægt 463.62
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 463.626