Få mere at vide
APY0201, MedChemExpress
Beskrivelse
APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | APY0201 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1232221-74-7 |
| Farve | Earth Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H23N7O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.65 mM) |
| SMIL | CC1=CC(/C=N/NC2=NC3=CC(C4=CC=NC=C4)=NN3C(N5CCOCC5)=C2)=CC=C1 |
| Vis mere |