Få mere at vide
Tocris Bioscience™ APY 29
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001992
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001992 10 mg
30002004 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4865/10
Inhibits IRE1α autophosphorylation; activates IRE1α endoribonuclease activity
Allosteric modulator of IRE1α. Inhibits IRE1α autophosphorylation (IC50 = 280 nM) and activates IRE1α ribonuclease activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1216665-49-4
Molekylær formel C17H16N8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale APY 29
Mængde 10 mg
Formel vægt 332.36
Fysisk form Solid
Farve White
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 332.371