Få mere at vide
Molecular Probes™ APTS (8-aminopyren-1,3,6-trisulfonsyre, trinatriumsalt)
Mængde:
10 mg
Emballage:
1 hver
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Den aromatiske amin af APTS (8-aminopyren-1,3,6-trisulfonsyre, trinatriumsalt) kan kobles reversibelt til aldehyder og ketoner til dannelse af en Schiff-base - som kan reduceres til et stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanobes-nyt-borohydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanobes-nyt-borohydrid (NaBH 4 ) til proberet bioborohydrid.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | >250°C |
| Farve | Gul |
| Emballage | 1 hver |
| Mængde | 10 mg |
| Fysisk form | Fast stof |