Få mere at vide
BINDER™ APT-COM™ 4 serie
Artikelnummer. 16484479 Shop alle BINDER produkter
Inkluderer:
4 BASIC-Edition Software
4 GLP-Edition-software
4 PROFESSIONAL-Edition Software
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16484479
Brand: BINDER™ 90530040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multi Management Software giver mulighed for administration, logning, programmering og dokumentation. Med funktioner lige fra GLP-kompatibel logning til praktisk programoprettelse og administration af op til 100 enheder, APT-COM™ 4 kan bruges i alle brancher og gør komplekse arbejdsprocesser meget nemmere.
APT-COM™ 4 BASIC Edition:
  • Administration af op til fem tilsluttede enheder
  • Logstyring (oprettelse, sletning, arkivering)
  • Dokumentation af målte værdier
  • Central oversigt over alle enheder i både diagram- og tabelform
  • Grafisk præsentation af målte værdier
  • Grafisk/numerisk programredaktør
  • Manuel eksport af målte værdier (CSV/PDF-fil)
  • Flersproget brugergrænseflade (tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk)
  • Valgfri programafvikling via APT-COM™
  • Timer funktion
  • Import af data fra APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONEL udgave:
Alle de samme funktioner som BASIC Edition og:
  • Administration af op til 100 tilsluttede enheder på samme tid
  • Central oversigt over alle enheder i en rumplan
  • E-mail-baseret alarmsystem
  • Webserver til visning af resultater
  • Brugeradministration for flere brugere og autorisationer
  • Automatisk, tidsstyret eksport af målte værdier
  • Rapporter til videre bearbejdning/arkivering
  • Automatisk/manuel backup og gendannelse
APT-COM™ 4 GLP Udgave
Alle de samme funktioner som PROFESSIONAL Edition og:
  • Kan valideres i henhold til 21 CFR Part 11 inklusive valideringsdokumenter
  • Dokumentation af målte værdier i en manipulationssikker fil i overensstemmelse med GLP/GMP-retningslinjer for revisionsspor
  • Elektroniske signaturer
Til brug med: BINDER Chambers-serien BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Tekniske data
Produkttype Software til dataindsamling
Inkluderer 4 PROFESSIONAL-Edition Software
Oversigt APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition - praktisk enheds- og brugerstyring bygget på BASIC-udgaven. Velegnet til netværk op til 100 enheder.
Til brug med (applikation) Logning, kontrol, overvågning
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL)
Operativsystem Microsoft Windows 10 IoT 64-bit
Produktlinje APT-COM