Description
APT-COM™ 4 BASIC Edition:
- Administration af op til fem tilsluttede enheder
- Logstyring (oprettelse, sletning, arkivering)
- Dokumentation af målte værdier
- Central oversigt over alle enheder i både diagram- og tabelform
- Grafisk præsentation af målte værdier
- Grafisk/numerisk programredaktør
- Manuel eksport af målte værdier (CSV/PDF-fil)
- Flersproget brugergrænseflade (tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk)
- Valgfri programafvikling via APT-COM™
- Timer funktion
- Import af data fra APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 PROFESSIONEL udgave:
Alle de samme funktioner som BASIC Edition og:
- Administration af op til 100 tilsluttede enheder på samme tid
- Central oversigt over alle enheder i en rumplan
- E-mail-baseret alarmsystem
- Webserver til visning af resultater
- Brugeradministration for flere brugere og autorisationer
- Automatisk, tidsstyret eksport af målte værdier
- Rapporter til videre bearbejdning/arkivering
- Automatisk/manuel backup og gendannelse
APT-COM™ 4 GLP Udgave
Alle de samme funktioner som PROFESSIONAL Edition og:
- Kan valideres i henhold til 21 CFR Part 11 inklusive valideringsdokumenter
- Dokumentation af målte værdier i en manipulationssikker fil i overensstemmelse med GLP/GMP-retningslinjer for revisionsspor
- Elektroniske signaturer
Til brug med: BINDER Chambers-serien BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Spécification
Spécification
| Produkttype | Software til dataindsamling |
| Inkluderer | 4 BASIC-Edition Software |
| Oversigt | APT-COM™ 4 BASIC-Edition - til enkel logning og dokumentationskrav med op til 5 netværksenheder. |
| Til brug med (applikation) | Logning, kontrol, overvågning |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL) |
| Operativsystem | Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |
| Produktlinje | APT-COM |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.