Få mere at vide
Labcon™ APT™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Shop alle Labcon produkter
Format:
Genopfyldning
Rack, 96
Beskrivelse
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Magenta |
| Rack farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 38.4 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
| Format | Rack, 96 |
| Vis mere |