Få mere at vide
Labcon APT Automation Pipette Tips til Beckman Biomek Arbejdsstationer
Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
230μ L
Beskrivelse
- Svarer til Beckman™ Biomek P250 pipettespids
- Steril - Valideret Sterilisation (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | APT™ 230μ L Automation Pipette Tips til Beckman™ Biomek Arbejdsstationer, i 96 stativer, sterile |
| Volumen (metrisk) | 230μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Til brug med (applikation) | Automatiseret væskehåndtering |
| Vis mere |