Beskrivelse
Aprotinin findes i bovine lymfeknuder, lunger, parotis, milt, lever, bugspytkirtel, sædblærer, skjoldbruskkirtel, nyrer, slimhinder i luftrøret og spiserøret, æggestokke, hjerte, hypofyse og brusk. Det er reaktivt over for trypsin, chymotrypsin, plasmatiske og glandulære kininogenaser, plasmin, kallkrein, urokinase, koagulationsfaktor XIIa, protein C, proteinaser i komplementsystemet og leukocyt- og vævsproteinaser. Det hæmmer ikke trombin. Anvendelser omfatter:
- Små mængder kan tilsættes til rør med tappet blod for at muliggøre laboratoriemåling af hurtigt nedbrudte proteiner, såsom glukagon.
- Kan mærkes med fluorescein-isothiocyanat til brug som et fluorescerende histokemisk reagens til farvning af glycokonjugater (slimhindestoffer), der er rige på uronsyre eller sialinsyre. Konjugatet bevarer sine antiproteolytiske og kulhydratbindende egenskaber.
- Anvendes i cellebiologi som en enzymhæmmer for at forhindre proteinnedbrydning under lysis eller homogenisering af celler og væv.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Råhvid |
| CAS | 9087-70-1 |
| Synonym | Pancreatisk basisk trypsininhibitor polypeptid; Antagosan; Antikrein; trasylol; Zymofren; Antagosan; Anikrein; Antilysin(e); BPTI; Bayer A 128; Kallikrein-trypsin-inaktivator; Fosten; Iniprol; Kunitz proteaseinhibitor; Onquinin; Frastødelse; RP-9921; Ryker 52G; triazinin; Zymofren |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Donorkilde | Bovin lunge |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Enzymhæmmer |
| Mængde | 50 mg |