Få mere at vide
MedChemExpress Aprotinin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9087-70-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 6511.44 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (15.36 mM∣Need ultrasonic) |