Få mere at vide
Melford Aprotinin
Artikelnummer. 30018013
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018013 50 mg
30018012 25 mg
30018011 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018013 Leverandør Melford Leverandørnr. A205500.05
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder.
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder. Bindingen er reversibel, og de fleste aprotinin-proteasekomplekser dissocierer ved en pH 10 >eller< 3.2. Målenzumer omfatter trypsin, chymatrypsin, kalikrein og plasmin. Aktivitet:> 4500 KIU/mg
Tekniske data
CAS 9087-70-1
Molekylær formel C284H432N84O79S7