Få mere at vide
Melford Aprotinin
Beskrivelse
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder.
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder. Bindingen er reversibel, og de fleste aprotinin-proteasekomplekser dissocierer ved en pH 10 >eller< 3.2. Målenzumer omfatter trypsin, chymatrypsin, kalikrein og plasmin. Aktivitet:> 4500 KIU/mg
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9087-70-1 |
| Molekylær formel | C284H432N84O79S7 |
| Mængde | 50 mg |