Få mere at vide
Apronalide, LoGiCal
Artikelnummer. 30457494
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457494 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457494 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1673.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apronalide
CAS 528-92-7
Analyt- eller komponentnavne Apronalide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)-
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N
IUPAC navn N-carbamoyl-2-propan-2-ylpent-4-enamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 184,1212 g/mol