Få mere at vide
Apronalide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463319
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463319 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463319 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1673.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apronalide
CAS 528-92-7
Analyt- eller komponentnavne Apronalide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)-
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13)
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N
IUPAC navn N-carbamoyl-2-propan-2-ylpent-4-enamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 184.1212 g/mol