Få mere at vide
Aprindinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17944715
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944715 25 mg
17920925 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA72990025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33237-74-0
Molekylær formel C22 H30 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 358.95
Synonym 1,3-Propanediamine, N1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N3,N3-diethyl-N1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediamine, N,N-diethyl-N'-2-indanyl-N'-phenyl-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Propanediamine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N',N'-diethyl-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amidonal, Aprindine hydrochloride, Aspenon, Compd 83846, Fibocil, Fiboran, MS 5075, NSC 284614, Ritmusin
IUPAC navn N'-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N,N-diethyl-N'-phenylpropan-1,3-diamin; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aprindine Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
Formel vægt 358.2176