Få mere at vide
Aprindine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aprindine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 358.2176 |