missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aprepitant N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aprepitant N-Oxide |
| CAS | 172673-23-3 |
| Molekylær formel | C23 H21 F7 N4 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [2R-[2α(R*),3α]]-5-[[2-[1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-oxido-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21F7N4O4/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)38-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(36,6-7-37-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-,34?/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O[C@H]1OCC[N+]([O-])(CC2=NNC(=O)N2)[C@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl]methyl]-1,4-dihydro-1,2,4-triazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.426 |
| Formel vægt | 550.145 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?