Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aprepitant
Artikelnummer. 16697022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16697022 250 mg
16687022 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697022 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1100.65 DKK / 250mg
    Spare 204.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170729-80-3
Molekylær formel C23 H21 F7 N4 O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aprepitant
Mængde 250 mg
Opløselighed praktisk talt uopløselige
Formel vægt 534.43
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)