missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Aprepitant

Artikelnummer. 16687022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16687022 1 g
16697022 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16687022 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465310010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534.44 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 170729-80-3
Molekylær formel C23 H21 F7 N4 O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aprepitant
Mængde 1 g
Opløselighed praktisk talt uopløselige
Formel vægt 534.43
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)
InChI nøgle ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
SMIL C[C@@H](O[C@@H]1OCCN(CC2=NC(=O)NN2)[C@@H]1C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-{[(2S,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl}-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 534.44
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.