Få mere at vide
Apremilast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apremilast |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 460.1304 |
| Procent renhed | >95% |