Få mere at vide
Apramycinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30135833
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135833 1 g
30010198 50 mg
18033420 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7296001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65710-07-8
Molekylær formel C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 637.66
Synonym Apramycin Sulfate
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-3-(methylamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy]-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol; Svovlsyre
SMIL CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apramycin sulfate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
Formel vægt 637.2476
Procent renhed >95%