Få mere at vide
Apramycinsulfat
Beskrivelse
Apramycinsulfat binder sig til RNA's dybe fure og hæmmer effektivt ribosomal translokation, hvilket forhindrer proteinsyntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Apramycin er et 2-deoxysteptaminderivat og et aminoglykosid, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces tenebrarius
• Apramycinsulfat består af en bicyklisk sukkergruppe og en monosubstitueret deoxystreptamin, der er bundet til en sulfatgruppe
Anvendelse
• Apramycinsulfat udviser antibiotisk aktivitet mod gramnegative bakterier
• Den er velegnet til laboratoriebrug mod Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og Pseudomonas aeruginosa
• Den bruges også til laboratoriestudier af infektionssygdomme
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apramycin sulfate |
| Type | Apramycinsulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 168 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 10 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kogepunkt | 823 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 25 mg/ml |
| Formel vægt | 637.65 |
Sikkerhed og håndtering
- Apramycin sulphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate