Få mere at vide
Apramycinsulfat
Artikelnummer. 15408049
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408049 1 g 1g
15418049 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15408049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66616.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70 DKK
    482.65 DKK / 1g
    Spare 114.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Apramycinsulfat, CAS # 65710-07-8, er saltet i apramycin, det bakteriostatiske aminoglykosid-antibiotikum. | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637,66 g/mol
Apramycinsulfat binder sig til RNA's dybe fure og hæmmer effektivt ribosomal translokation, hvilket forhindrer proteinsyntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Apramycin er et 2-deoxysteptaminderivat og et aminoglykosid, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces tenebrarius
• Apramycinsulfat består af en bicyklisk sukkergruppe og en monosubstitueret deoxystreptamin, der er bundet til en sulfatgruppe
Anvendelse
• Apramycinsulfat udviser antibiotisk aktivitet mod gramnegative bakterier
• Den er velegnet til laboratoriebrug mod Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae og Pseudomonas aeruginosa
• Den bruges også til laboratoriestudier af infektionssygdomme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65710-07-8
Molekylær formel C21H43N5O15S
Molekylvægt (g/mol) 637.66
MDL nummer MFCD06200257
InChI nøgle WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Synonym Nebramycin II
PubChem CID 3081544
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apramycin sulfate
Type Apramycinsulfat
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 168 °C
Farve Gul
Mængde 1 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Kogepunkt 823 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 25 mg/ml
Formel vægt 637.65
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Apramycin sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate