Få mere at vide
Apramycin sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16418736 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16418736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1329
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H43N5O15S
Mængde 100 mg
Synonym Nebramycin II sulfate
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (313.65 mM)
SMIL O[C@H]1[C@](O[C@H](O[C@@]([C@H](C[C@H]2N)N)([H])[C@@H]([C@H]2O)O)[C@H](N)C3)([H])[C@@]3([H])O[C@H](O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4N)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@H]1NC.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 637.66
Formel vægt 637.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation