Få mere at vide
Apramycinsulfat, 96%
Artikelnummer. 15486029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486029 5 g 5g
15476029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63874.06
 Begrænset vare
På lager
Potent hæmmer af proteinsyntese i bakterier | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637,66 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Potent hæmmer af proteinsyntese i bakterier. Apramycinsulfat bruges som en potent hæmmer af proteinsyntese i bakterier. Det virker som et antibakterielt middel. Det er et nyttigt biokemisk stof til antibiotika- og antibakteriel forskning til at studere antibiotikaresistens gennem proteinsyntesehæmning ved at blokere translokation. Det er også essentielt for kliniske in vitro-tests kendt som antimikrobielle modtagelighedstests for at bestemme deres effektivitet mod visse bakteriearter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker. Uforenelig med stærke oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65710-07-8
Molekylær formel C21H43N5O15S
Molekylvægt (g/mol) 637.66
MDL nummer MFCD06200257
InChI nøgle WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
PubChem CID 3081544
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apramycin sulfate
Type Apramycinsulfat
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 168 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Flammepunkt 451,6 °C (845 °F)
Kogepunkt 823 °C
Merck Index 14,752
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 637.65
Procent renhed 96%