Få mere at vide
Apraclonidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30180358
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180358 5 mg
30179948 25 mg
30180354 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7294005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73218-79-8
Molekylær formel C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 281.57
Synonym 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
IUPAC navn 2,6-diclor-1-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen-1,4-diamin; hydrochlorid
SMIL Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apraclonidine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne Apraclonidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 5 mg
Formel vægt 280.0049