Få mere at vide
Fisherbrand™ Bakker og skillevægge til skalhætteglas
Artikelnummer. p-33472 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Bakke til brede hætteglas
Til brug med (udstyr):
Til brede hætteglas (28,5 x 95 mm)
Artikelnummer. 10149701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plads til hætteglas med smal eller bred diameter.
  • Papbakker har celledelere
  • 10x 10 tommer. (25 x 25 cm) rækkekonfiguration
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Til brede hætteglas (28,5 x 95 mm)
Inkluderer Afdelere
Materiale Pap
Type Bakke til brede hætteglas