Få mere at vide
Fisherbrand™ Drosophila hætteglas
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Lige vægdesign minimerer forskydning af mad; giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Fisherbrand Drosophila hætteglas fås i klar polystyren, gennemskinnelig og fleksibel polypropylen og praktisk talt ubrydelig K-harpiks. Disse hætteglas har en flad bund, lige vægdesign til praktisk reol, påfyldning og stabling. Tilgængelig bulk pakket eller i en praktisk, 10x Pakningskonfiguration med 10 bakker.
Hætteglas af polypropylen
- Gennemsigtig og fleksibel
- Autoklaverbar
- Fremragende klarhed for optimal synlighed
- Ikke-autoklaverbar
- Meget fleksibel, praktisk talt ubrydelig
- Ikke-autoklaverbar
Standardpakkede hætteglas med skal
- Type 1, N-51A borosilikatglas
- Sikkert pakket i papbakker med individuelle hætteglasopdelere
- Fås i smal- eller bredmundede stilarter
- Fremstillet af polystyren, K-Resin™ eller polypropylen
- K-Resin og polypropylen-hætteglas er praktisk talt ubrydelige, ridse- og slidbestandige; polystyren og K-Resin hætteglas har glaslignende klarhed
- Polypropylenhætteglas kan autoklaveres; polystyren og K-Resin er ikke autoklaverbare
Ordreinfo
Bulkpakkede hætteglas er lagdelt 500 pr. æske og orienteret med alle åbne ender vendt én vej. Bakkepakkede hætteglas er krympeindpakket i en 10 x 10 tommer. (25 x 25 cm) rækkekonfiguration med skillevægge mellem hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,15 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29.21 mm |
| Til brug med (applikation) | Lige vægdesign minimerer forskydning af mad, giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning |
| Højde (engelsk) | 3,74 tommer. |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Mundstil | Brede |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Drosophila hætteglas, bakkepakket |