Få mere at vide
Fisherbrand™ Drosophila hætteglas
Artikelnummer. 11889913 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
25,12 mm
29,21 mm
Type:
Drosophila hætteglas, bakkepakket
Drosophila hætteglas, bulkpakket
Drosophila hætteglas, standard
Materiale:
Borosilikatglas
K-Resin
Polypropylen
Polystyren
Mundstil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 576
Artikelnummer. 11889913
Brand: Fisherbrand™ 609318
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lige vægdesign minimerer forskydning af mad; giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning.
Lige vægdesign minimerer forskydning af mad; giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Fisherbrand Drosophila hætteglas fås i klar polystyren, gennemskinnelig og fleksibel polypropylen og praktisk talt ubrydelig K-harpiks. Disse hætteglas har en flad bund, lige vægdesign til praktisk reol, påfyldning og stabling. Tilgængelig bulk pakket eller i en praktisk, 10x Pakningskonfiguration med 10 bakker.
Hætteglas af polypropylen
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Autoklaverbar
Polystyren hætteglas
  • Fremragende klarhed for optimal synlighed
  • Ikke-autoklaverbar
K-Resin Hætteglas
  • Meget fleksibel, praktisk talt ubrydelig
  • Ikke-autoklaverbar
Standardpakkede hætteglas med skal
  • Type 1, N-51A borosilikatglas
  • Sikkert pakket i papbakker med individuelle hætteglasopdelere
Bulk- og bakkepakkede skalhætteglas
  • Fås i smal- eller bredmundede stilarter
  • Fremstillet af polystyren, K-Resin™ eller polypropylen
  • K-Resin og polypropylen-hætteglas er praktisk talt ubrydelige, ridse- og slidbestandige; polystyren og K-Resin hætteglas har glaslignende klarhed
  • Polypropylenhætteglas kan autoklaveres; polystyren og K-Resin er ikke autoklaverbare
Ordreinfo
Bulkpakkede hætteglas er lagdelt 500 pr. æske og orienteret med alle åbne ender vendt én vej. Bakkepakkede hætteglas er krympeindpakket i en 10 x 10 tommer. (25 x 25 cm) rækkekonfiguration med skillevægge mellem hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) Ydre 0,98 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 25,12 mm
Til brug med (applikation) Lige vægdesign minimerer forskydning af mad, giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Højde (metrisk) 95 mm
Mundstil Smal
Materiale Borosilikatglas
Type Drosophila hætteglas, standard