Få mere at vide
Fisherbrand™ Drosophila hætteglas
Artikelnummer. 10614592 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
25,12 mm
29,21 mm
Type:
Drosophila hætteglas, bakkepakket
Drosophila hætteglas, standard
Drosophila-flaske, bulkpakket
Materiale:
Borosilikatglas
K-Resin
Polypropylen
Polystyren
Mundstil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 576
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Type Materiale Mundstil Pakningsstørrelse
10614592 29,21 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket K-Resin Brede Pakke med 500
17869948 25,12 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket K-Resin Smal -
11889913 25,12 mm Drosophila hætteglas, standard Borosilikatglas Smal Pakke med 576
10429562 29,21 mm Drosophila-flaske, bulkpakket Polystyren Brede Pakke med 500
17879948 25,12 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket Polystyren Smal Pakke med 500
17889948 29,21 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket Polystyren Brede -
17709029 29,21 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket Polystyren Brede -
15820275 29,21 mm Drosophila hætteglas, bakkepakket Polypropylen Brede -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10614592
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lige vægdesign minimerer forskydning af mad; giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning.
Lige vægdesign minimerer forskydning af mad; giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Fisherbrand Drosophila hætteglas fås i klar polystyren, gennemskinnelig og fleksibel polypropylen og praktisk talt ubrydelig K-harpiks. Disse hætteglas har en flad bund, lige vægdesign til praktisk reol, påfyldning og stabling. Tilgængelig bulk pakket eller i en praktisk, 10x Pakningskonfiguration med 10 bakker.
Hætteglas af polypropylen
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Autoklaverbar
Polystyren hætteglas
  • Fremragende klarhed for optimal synlighed
  • Ikke-autoklaverbar
K-Resin Hætteglas
  • Meget fleksibel, praktisk talt ubrydelig
  • Ikke-autoklaverbar
Standardpakkede hætteglas med skal
  • Type 1, N-51A borosilikatglas
  • Sikkert pakket i papbakker med individuelle hætteglasopdelere
Bulk- og bakkepakkede skalhætteglas
  • Fås i smal- eller bredmundede stilarter
  • Fremstillet af polystyren, K-Resin™ eller polypropylen
  • K-Resin og polypropylen-hætteglas er praktisk talt ubrydelige, ridse- og slidbestandige; polystyren og K-Resin hætteglas har glaslignende klarhed
  • Polypropylenhætteglas kan autoklaveres; polystyren og K-Resin er ikke autoklaverbare
Ordreinfo
Bulkpakkede hætteglas er lagdelt 500 pr. æske og orienteret med alle åbne ender vendt én vej. Bakkepakkede hætteglas er krympeindpakket i en 10 x 10 tommer. (25 x 25 cm) rækkekonfiguration med skillevægge mellem hætteglas.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Diameter (engelsk) Ydre 1,15 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 29,21 mm
Til brug med (applikation) Lige vægdesign minimerer forskydning af mad, giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Højde (metrisk) 95 mm
Mundstil Brede
Materiale K-Resin
Type Drosophila hætteglas, bakkepakket