Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card RNaseP Verification Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
En tom TaqMan Low Density Array og otte hætteglas med RNase P-detektionsreagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen. Hvert hætteglas indeholder færdigblandede reagenser (1X TaqMan Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon.
De ViiA™ 7 System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit indeholder en tom TaqMan™ Low Density Array og 8 hætteglas med RNase P-detektionsreagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hvert hætteglas indeholder færdigblandede reagenser (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon. De ViiA™ 7 System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre præcise resultater, Applied Biosystems™ anbefaler, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
Sættet skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre nøjagtige resultater bør instrumentet verificeres hver sjette måned.
Ordreinfo
Opbevar kit ved -15° til -25°°C;
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 8 x rør med standardfortyndinger, tomt array-kort, port 1 NTC, port 2 ukendt A, port 3 U, opbevares ved -15 C °til -25 °C |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | ViiA |
| Produkttype | Array Card RNaseP Verification Kit |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 1 sæt |
| Kalibreringstype | RNase P-kalibrering, instrumentverifikationsplade |