Få mere at vide
Applied Biosystems™ VIC™ Farvekalibreringsplade, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15830403 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15830403
Brand: Applied Biosystems™ 4432607
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med Fast 96-brønds blok.
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se instrumentbrugervejledningen for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C± 5 °C.
Kalibreret farvestof VIC
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttype Farvekalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 96-brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering
Til in vitro diagnostisk brug.