Få mere at vide
Applied Biosystems™ VeritiLink™ Fjernstyringssoftware
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 software
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
VeritiLink Remote Management Software (VRMS) browser-aktiveret grænseflade betyder, at du kan“ Bogmærk din Veritis” for hurtig og bekvem adgang
- Opret og rediger metoder på din computer for øget sikkerhed og ro i sindet, og download/upload til/fra din Veriti systemer efter behov
- Udfør og overvåg kørsler for op til 50+ netværk Veriti Termiske cyklere
- Administrer alle Veriti™ systemer i sikkert klient-servermiljø med brugeradgangskodebeskyttelse
- Modtag e-mail-systemopdateringer i realtid på desktop, bærbar eller PDA
- Nem opsætning: Installer software på serveren til brug på alle netværkscomputere
- Veriti Systemer overalt, overalt: VeritiLink Fjernovervågningssoftware VRMS giver dig adgang Veriti Systemer overalt, overalt
- Softwarepakken gør det muligt at administrere og overvåge termiske cykelløb, uanset hvor du kan få adgang til en internetbrowser
- Med dette program kan du starte eller stoppe kørsler, oprette og redigere metoder og sende dem til Veriti Thermal Cycler-systemer efter behov
- Designet til at styre fra én til 50+ Veriti Thermal Cyclers, brugergrænseflade viser, hvilke systemer der er tilgængelige til brug og status for systemer i brug for at lette instrumentdeling for travle laboratorier
- Med systemopdaterings-e-mailmeddelelser til din stationære, bærbare eller PDA og brugeradgangskodebeskyttelse for at holde dine metoder sikre
- Software giver med ro i sindet, at systemerne kører problemfrit og sikkert
- Nem at installere: Softwaren er nem at installere og kræver kun installation på serversiden for at give adgang til alle netværkscomputere
PCR, PCR& Realtids PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Veriti Termisk cykler |
| Produktlinje | VeritiLink |
| Softwaretype | Fjernstyringssoftware |
| Produkttype | Thermal Cycler tilbehør |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Mængde | 1 software |