Få mere at vide
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-brønds Fast Thermal Cycler, 0,1 ml
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har en brugervenlig farveberøringsskærm for at forenkle opsætning og brug af systemet, og VeriFlex Blocks, seks uafhængige temperaturblokke designet til at give præcis kontrol over din PCR-optimering. Valgfrie opsætninger til hurtig PCR eller standard PCR-metoder giver fleksibilitet til at forkorte din PCR-cyklingstid.
- Har en letanvendelig grafisk grænseflade (6,5 tommer VGA-touchskærm)
- Innovativ VeriFlex™ Blokke giver praktisk PCR-optimering
- Standard og hurtigt aktiveret cykling imødekommer dine nuværende og fremtidige PCR-behov
- Reduceret PCR-reaktionstid ved brug af hurtigere rampehastigheder
- Den første End-Point Thermal Cycler tilgængelig til in vitro diagnostisk brug
- Kontrol lige ved hånden Den kraftfulde, men brugervenlige brugergrænseflade på Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler drives af den 6,5 tommer (16,51 cm) VGA-farveberøringsskærm. Den store skærm gør det nemt at se temperaturprofilerne. Derudover sætter de store navigationsknapper programmering af Veriti Dx Thermal Cycler lige ved hånden. Opsætning og navigation af Veriti Dx Thermal Cycler kræver ikke brug af en stylus eller mus
- VeriFlex-blokke: Forbedret PCR-funktionalitetVeriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har innovative VeriFlex-blokke for forbedret PCR-funktionalitet. Seks separate Peltier-elementer giver maksimal alsidighed og fleksibilitet og tilbyder to afgørende fordele: 1) PCR-optimering —evnen til at indstille hver blok til en specifik temperatur er ideel til præcis kontrol over PCR-optimering; 2) kør flere eksperimenter: blokkene kan også bruges til op til seks forskellige udglødningstemperaturer i samme kørsel. Med denne forbedrede funktionalitet kan Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler med VeriFlex Blocks er den ideelle termiske cycler til ethvert laboratorium
- Hurtig opsætning, hurtige resultaterVeriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler har to forskellige muligheder for metodenavigation. For hurtig opsætning kan du vælge en af de forprogrammerede kørselsmetoder. Hvis du foretrækker at programmere dine egne metoder, skal du blot trykke på det trin, du gerne vil konfigurere, og derefter bruge tastaturet til at indtaste termiske cyklustrin. Efter at have gennemført en opsætning, har du valget mellem at gemme metoden til instrumentet eller til en USB memory stick
- Styr din tid: Gå hurtigt, når du vil Med Veriti Dx 96-Well Fast Thermal Cycler får du to termiske cyklere i én: en standard termisk cykler med sin bedre end gradient funktion og en hurtig aktiveret termisk cykler. Så uanset om du har et aktuelt behov for at køre hurtig PCR og forkorte dine PCR-cyklustider, eller et muligt fremtidigt applikationsbehov for hurtig PCR, Veriti Dx Thermal Cycler giver fleksibiliteten til at køre hurtigt, når du vil
- Fremstillet til ISO 13485 og GMP krav
- Blokformat: Ikke-udskiftelig; Reaktionshastighed: Hurtig, Standard
Hurtig PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Rutine PCR
Certificeringer
CE IVD –mærket i Europa
Overholdelse
Klassificeret som US FDA Class I Medical Device til in vitro diagnostisk brug. Overholder IVDD (98/79/EC) krav og mærket i Europa med et CE IVD-mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| Til brug med (udstyr) | Veriti Dx Thermal Cycler |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Reaktionshastighed | Hurtig, standard |
| Dimensioner | 19,1 x 9,3 x 9,6 tommer (48,5 x 23,7 x 24,5 cm) |
| Volumen | 96-brønd, 0,1 ml |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Display Type | 6,5 tommer. VGA 32 k farveberøringsskærm |
| Produkttype | Termocykler |
| Vis mere |