Få mere at vide
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-brønds Thermal Cycler
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 instrument
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De Veriti Dx 384-Well Thermal Cycler har en brugervenlig farveberøringsskærm for at forenkle opsætning og brug af systemet
- Har en letanvendelig grafisk grænseflade (6,5 tommer VGA-touchskærm)
- Kontrol lige ved hånden Den kraftfulde, men brugervenlige brugergrænseflade på Veriti Dx 384-Well Thermal Cycler drives af den 6,5 tommer (16,51 cm) VGA-farveberøringsskærm. Den store skærm gør det nemt at se temperaturprofilerne. Derudover sætter de store navigationsknapper programmering af Veriti Dx Thermal Cycler lige ved hånden. Opsætning og navigation af Veriti Dx Thermal Cycler kræver ikke brug af en stylus eller mus
- Service og support i verdensklasseVeriti Dx-systemet inkluderer installation og indledende kvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ) af fabriksuddannede feltserviceingeniører for at sikre, at det opfylder vores strenge ydeevnespecifikationer
- Blokformat: Ikke-udskiftelig; Kompatibel med høj kapacitet
- Reaktionshastighed: Standard
PCR, PCR& Real-Time PCR, Rutine PCR
Certificeringer
CE IVD mærket i Europa.
Overholdelse
Klassificeret som et amerikansk FDA klasse I medicinsk udstyr. Overholder IVDD (98/79/EC) krav. Instrumentet er fremstillet til ISO 13485 og GMP krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | Veriti Dx Thermal Cycler |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Dimensioner | 19,1 x 9,3 x 9,6 tommer (48,5 x 23,7 x 24,5 cm) |
| Volumen | 384-brønd, 20μ L |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Display Type | 6,5 tommer. VGA 32 k farveberøringsskærm |
| Vis mere |