Få mere at vide
Applied Biosystems™ True Allele™ PCR Premix
Artikelnummer. 10732687 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10732687 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10732687 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 403061
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
10 rør, der hver indeholder 1,8 ml True Allele™ PCR Premix, nok til at udføre 2000 PCR-amplifikationer på 15 μL hver.
Applied Biosystems True Allele PCR Premix er en PCR mastermix, der indeholder AmpliTaq Gold DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2 og buffer.
Applied Biosystems True Allele PCR Premix er en PCR mastermix, der indeholder AmpliTaq Gold DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2 og buffer. Den er beregnet til brug med ABI PRISM Linkage Mapping Set. True Allele PCR Premix er blevet optimeret til stærk, specifik PCR-amplifikation af mikrosatellitmarkører.
Tilbehørsprodukter
ABI PRISM Linkage Mapping Set
Bemærk
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring 10 rør af True Allele PCR Premix, 1,8 mL hver
Opbevares ved -20 °C.
Format Rør
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype PCR Premix
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA