Få mere at vide
Applied Biosystems™ Total RNA kontrol (menneske)
Beskrivelse
TaqMan™ Kontrol Total RNA er fra Raji-celler ('Burkitts lymfom) og er bekvemt pakket i en PCR-klar koncentration til brug som en kontrolskabelon i RT-PCR-reaktioner. Det humane totale RNA leveres i en koncentration på 50ng/μ L.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Frosset |
| Indhold og opbevaring | 100μ l Total humant RNA (ved 50 ng/μ l). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Arter | ADN |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 50 ng/μ L |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 100μ L |