Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG
Artikelnummer. 10167154 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 ml, 200 reaktioner
1 x 50 ml 2.000 reaktioner
10 x 5 ml, 2.000 reaktioner
2 x 5 ml, 400 reaktioner
5 x 5 ml, 1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10167154 10 x 5 ml, 2.000 reaktioner Hver
10157154 1 x 5 ml, 200 reaktioner Hver
10462655 1 x 50 ml 2.000 reaktioner Hver
10437494 2 x 5 ml, 400 reaktioner 1 sæt
10689835 5 x 5 ml, 1.000 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10167154 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4324020
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, ingen AmpErase™ UNG er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer.
  • Indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase for at give et bedre udbytte og et mere robust 5' nukleaseassay end AmpliTaq™ DNA-polymerase
  • Indeholder en passiv intern reference baseret på proprietært ROX™-farve for enestående præcision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter
  • Bufferforbedringer garanterer præstation og pålidelighed til alle applikationer, selv med G/C-rige sekvenser
  • Indeholder dUTP i dNTP-blandingen for at beskytte mod overført kontaminering, når det bruges sammen med AmpErase™ UNG
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling medfølger for at minimere optimeringstiden
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres i 2X koncentration. Blandingen indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Denne pakke indeholder 10 x 5 ml rør, tilstrækkeligt til 2000 reaktioner ved 50 μl samlet volumen. Opbevares ved 2-8 °C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Universal PCR Master Mix
Mængde 10 x 5 ml, 2.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 2000 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, miRNA-analyse
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 50 mL