Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer. Applied Biosystems-reagenser er blevet valideret med TaqMan-assays og Applied Biosystems-realtidssystemer for at sikre følsom, nøjagtig og pålidelig præstation hver gang.
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer. Applied Biosystems-reagenser er blevet valideret med TaqMan-assays og Applied Biosystems-realtidssystemer for at sikre følsom, nøjagtig og pålidelig præstation hver gang.
- Indeholder AmpliTaq Gold DNA Polymerase for at give et bedre udbytte og en mere robust 5' nuklease analyse end AmpliTaq DNA Polymerase
- Indeholder en passiv intern reference baseret på proprietært ROX-farvestof for enestående præcision på Applied Biosystems PCR-realtidsinstrumenter
- Bufferforbedringer garanterer præstation og pålidelighed i alle applikationer, selv med G/C-rige sekvenser
- AmpErase UNG beskytter mod efterfølgende re-amplificering fra PCR-produkter indeholdende dU for at minimere overførselskontamination
- Retningslinjer for hurtig analyseudvikling er lavet for at minimere optimeringstiden
Alternativt produkt:
Prøv TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat.-nr. 4444963), vores højtydende, probe-baserede masterblanding. Med TaqMan Fast Advanced Master Mix har vi taget det bedste fra TaqMan Universal PCR Master Mix og tilføjet flere muligheder til genekspressionsanalysen.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Leveres i 2X koncentration. Blandingen indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, Uracil-DNA Glycosylase, dTNP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Denne pakke indeholder 1 x 50 ml rør, tilstrækkeligt til 2000 reaktioner ved 50 μl samlet volumen. Opbevares ved 2 °C til 8 °C i mørke. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand |
| Sættype | 1 bulk-pakke |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Vis mere |