Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Artikelnummer. 10594625 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2000 reaktioner
50ml
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10594625 10 x 5 mL Pakke med 10
10733457 1 x 5 mL Hver
10437304 5 x 5 mL 1 sæt
10556365 2 x 5 mL 1 sæt
10505215 10 x 5 mL 50ml
10675795 1 x 50 mL 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10594625 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4305719
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer.
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer. Applied Biosystems-reagenser er blevet valideret med TaqMan-assays og Applied Biosystems-realtidssystemer for at sikre følsom, nøjagtig og pålidelig præstation hver gang.
TaqMan Universal PCR Master Mix er den ideelle reagensløsning, når du har brug for en masterblanding til flere 5' nuklease DNA-applikationer. Applied Biosystems-reagenser er blevet valideret med TaqMan-assays og Applied Biosystems-realtidssystemer for at sikre følsom, nøjagtig og pålidelig præstation hver gang.
  • Indeholder AmpliTaq Gold DNA Polymerase for at give et bedre udbytte og en mere robust 5' nuklease analyse end AmpliTaq DNA Polymerase
  • Indeholder en passiv intern reference baseret på proprietært ROX-farvestof for enestående præcision på Applied Biosystems PCR-realtidsinstrumenter
  • Bufferforbedringer garanterer præstation og pålidelighed i alle applikationer, selv med G/C-rige sekvenser
  • AmpErase UNG beskytter mod efterfølgende re-amplificering fra PCR-produkter indeholdende dU for at minimere overførselskontamination
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling er lavet for at minimere optimeringstiden
Alternativt produkt:
Prøv TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat.-nr. 4444963), vores højtydende, probe-baserede masterblanding. Med TaqMan Fast Advanced Master Mix har vi taget det bedste fra TaqMan Universal PCR Master Mix og tilføjet flere muligheder til genekspressionsanalysen.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres i 2X koncentration. Blandingen indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, Uracil-DNA Glycosylase, dTNP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Denne pakke indeholder 10 æsker med ét 5 ml rør hver, tilstrækkeligt til 2000 reaktioner ved 50 μl samlet volumen. Opbevares ved 2 °C til 8 °C i mørke.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand
Sættype 10 Pakke
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Universal PCR Master Mix
Mængde 10 x 5 mL
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, miRNA-analyse
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 50 mL