Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal Master Mix II, ingen UNG
Artikelnummer. 10380155 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10380155 1 x 5 mL Hver
10658095 1 x 1 mL Hver
10505775 2 x 5 mL 400 reaktioner
10370395 5 x 5 mL Pakke med 5
10390155 10 x 5 mL Pakke med 10
10248414 1 x 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10380155 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4440040
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Primere, sonder, skabelon, vand
TaqMan Universal Master Mix II er en bekvem blanding af komponenter (undtagen primere, prober, skabelon og vand), der er nødvendige for at udføre en polymerasekædereaktion i realtid (PCR).
TaqMan Universal Master Mix II er en bekvem blanding af komponenter (undtagen primere, prober, skabelon og vand), der er nødvendige for at udføre en polymerasekædereaktion i realtid (PCR). Bruge TaqMan Universal Master Mix II til at amplificere komplementært DNA (cDNA) og DNA-mål til en række anvendelser, herunder kvantificering og genotypebestemmelse.
Denne TaqMan Universal Master Mix II leveres som et 2X koncentrat og indeholder:
• AmpliTaq Gold DNA-polymerase, UP (Ultra Pure)
• dNTP'er (med dUTP)
• ROX Passiv reference
• Optimerede bufferkomponenter
Bemærk: Denne TaqMan Universal Master Mix II indeholder ikke uracil-N-glycoslyase (UNG).
TaqMan Universal Master Mix II er optimeret til brug med primere og TaqMan sonder, der er designet iht Thermo Fisher Scientific retningslinier. Masterblandingen kan bruges med brugerdefineret TaqMan analyser tilgængelige fra vores tilpassede assayservice eller med præoptimerede assays, såsom:
• TaqMan genekspressionsassays
• TaqMan mikroRNA assays
• TaqMan genotypebestemmelser for lægemiddelmetabolisme
• TaqMan SNP-genotypebestemmelsesassays til
RNA-kvantificeringsforsøg, TaqMan Universal Master Mix II bruges i andet trin af en to-trins revers transkription/polymerasekædereaktion (RT-PCR) protokol. cDNA-skabelonen, der bruges med masterblandingen, kan genereres i en omvendt transkriptionsreaktion ved hjælp af cDNA-syntesesæt, der er tilgængelige fra Thermo Fisher Scientific .
Alternativt produkt: Prøv TaqMan Fast Advanced Master Mix (Kat. nr. 4444963), vores højtydende, probebaserede mastermix. Med TaqMan Hurtig Advanced Master Mix, ’vi har taget det bedste af TaqMan Universal Master Mix II og tilføjede yderligere muligheder til din genekspressionsanalyse.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, ViiA™ 7 System
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Universal Master Mix II
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 x 5 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, miRNA-analyse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 5 mL