Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal Master Mix II, med UNG
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Kræver
Primere, sonder, skabelon, vand
TaqMan Universal Master Mix II er en bekvem blanding af komponenter (undtagen primere, prober, skabelon og vand), der er nødvendige for at udføre en polymerasekædereaktion i realtid (PCR). Bruge TaqMan Universal Master Mix II til at amplificere komplementært DNA (cDNA) og DNA-mål til en række anvendelser, herunder kvantificering og genotypebestemmelse.
Denne TaqMan Universal Master Mix II leveres som et 2X koncentrat og indeholder:
• AmpliTaq Gold DNA-polymerase, UP (Ultra Pure)
• dNTP'er (med dUTP)
• ROX Passiv reference
• Uracil-N-glycosylase (UNG)
• Optimerede bufferkomponenter
Bemærk: Denne TaqMan Universal Master Mix II indeholder uracil-N-glycoslyase (UNG).
TaqMan Universal Master Mix II er optimeret til brug med primere og TaqMan sonder, der er designet iht Thermo Fisher Scientific retningslinier. Masterblandingen kan bruges med brugerdefineret TaqMan analyser tilgængelige fra vores tilpassede assayservice eller med præoptimerede assays såsom:
• TaqMan genekspressionsassays
• TaqMan mikroRNA assays
• TaqMan genotypebestemmelser for lægemiddelmetabolisme
• TaqMan SNP-genotypebestemmelsesassays Til
RNA-kvantificeringsforsøg, TaqMan Universal Master Mix II bruges i andet trin af en to-trins revers transkription/polymerasekædereaktion (RT-PCR) protokol. cDNA-skabelonen, der bruges med masterblandingen, kan genereres i en omvendt transkriptionsreaktion ved hjælp af cDNA-syntesesæt, der er tilgængelige fra Thermo Fisher Scientific .
Alternativt produkt: Prøv TaqMan Fast Advanced Master Mix (Kat. nr. 4444963), vores højtydende, probebaserede mastermix. Med TaqMan Hurtig Advanced Master Mix, ’vi har taget det bedste af TaqMan Universal Master Mix II og tilføjede yderligere muligheder til din genekspressionsanalyse.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke. Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, ViiA™ 7 System |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Vis mere |