Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (5 mL prøveforberedelse, 1 mL PCR)
Artikelnummer. 10075024 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10075024
Brand: Applied Biosystems™ 4403313
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Reagenser tilstrækkelige til 100 prøveforberedelsesreaktioner ved 50 L/μreaktion og 400 PCR-reaktioner ved 5 L μfor hver reaktion.
Gå fra biologisk prøve til genotyperesultater på mindre end en time.
De TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombinerer DNA-ekstraktion og TaqMan™ kemi-baseret genotypebestemmelse i en strømlinet protokol for at give resultater fra enhver prøve på mindre end en time.
  • DNA-ekstrakt Alle reagenssæt giver PCR-klar DNA fra en lang række prøvetyper lige fra blod til mundvab til plantevæv på 5 min.
  • De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix giver robust PCR-amplifikation af ekstraheret DNA på mindre end 50 min.
  • Kompatibel med både hurtig og standard tilstand termiske cykling forhold
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2° til °8 C reducerer assay-opsætningstiden betydeligt
  • Valideret med alle typer Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser
  • Udvidet PCR-cyklus for dårligt amplificerede eller prøvebegrænsede reaktioner
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Lysereagenser (2° til 8 °C): 5 mL hver lysis- og DNA-stabiliseringsopløsning; Master Mix (15° til 25 °C): 1 mL 2X master mix med AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ Farvestof.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret)
Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp 9700, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand, Veriti Thermal Cycler, StepOne™ Standard tilstand, StepOne™ Hurtig tilstand
Genotypingsmål SNP'er (ukendte eller talrige), SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Prøve-til-SNP , TaqMan
Produkttype Prøve til SNP Kit
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 sæt
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Hot Start Indbygget varmstart
Prøvetype Bukal prøve, cellekulturer, hår med follikel, bladpunch eller nål, frøchip, halebiopsi (mus), halebiopsi (rotte), væv (FFPE), fuldblod
Volumen 5 mL