Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 mL prøveforberedelse, 10 mL PCR)
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Reagenser tilstrækkelige til 4.000 prøveforberedelsesreaktioner ved 50 L/μreaktion og 4.000 PCR-reaktioner ved 5 L μfor hver reaktion.
De TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombinerer DNA-ekstraktion og TaqMan™ kemi-baseret genotypebestemmelse i en strømlinet protokol for at give resultater fra enhver prøve på mindre end en time.
- DNA-ekstrakt Alle reagenssæt giver PCR-klar DNA fra en lang række prøvetyper lige fra blod til mundvab til plantevæv på 5 min.
- De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix giver robust PCR-amplifikation af ekstraheret DNA på mindre end 50 min.
- Kompatibel med både hurtig og standard tilstand termiske cykling forhold
- Forblandede komponenter opbevaret ved 2° til °8 C reducerer assay-opsætningstiden betydeligt
- Valideret med alle typer Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser
- Udvidet PCR-cyklus for dårligt amplificerede eller prøvebegrænsede reaktioner
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder lysereagenser (2° til 8 °C): 20 ml hver lysis- og DNA-stabiliseringsopløsning; Master Mix (15° til 25 °C): 10 mL 2X master mix med AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ Farvestof. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Teknik | SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret) |
| Til brug med (udstyr) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp 9700, StepOne™ , Standardtilstand, Veriti Thermal Cycler, StepOne™ Hurtig tilstand, StepOne™ Standardtilstand |
| Genotypingsmål | SNP'er (ukendte eller talrige), SNP'er (kendt) |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Vis mere |