Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (200 ml prøveforberedelse, 10 ml PCR)
Beskrivelse
Indeholder
Reagenser tilstrækkelige til 4.000 prøveforberedelsesreaktioner ved 50 L/μreaktion og 4.000 PCR-reaktioner ved 5 L μfor hver reaktion.
De TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombinerer DNA-ekstraktion og TaqMan™ kemi-baseret genotypebestemmelse i en strømlinet protokol for at give resultater fra enhver prøve på mindre end en time.
- DNA-ekstrakt Alle reagenssæt giver PCR-klar DNA fra en lang række prøvetyper lige fra blod til mundvab til plantevæv på 5 min.
- De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix giver robust PCR-amplifikation af ekstraheret DNA på mindre end 50 min.
- Kompatibel med både hurtig og standard tilstand termiske cykling forhold
- Forblandede komponenter opbevaret ved 2° til °8 C reducerer assay-opsætningstiden betydeligt
- Valideret med alle typer Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser
- Udvidet PCR-cyklus for dårligt amplificerede eller prøvebegrænsede reaktioner
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder lysereagenser (2° til 8 °C): 200 ml hver lysis- og DNA-stabiliseringsopløsning; Master Mix (15° til 25 °C): 10mL 2X master mix med AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ Farvestof. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp™ 9700, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand, Veriti™ Termisk cykler |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Mængde | 1 sæt |
| Mål | SNP'er (kendt), SNP'er (ukendte eller talrige) |
| Til brug med (applikation) | Genotypebestemmelse |
| Prøvetype | Bukal prøve, cellekulturer, hår med follikel, bladpunch eller nål, frøchip, halebiopsi (mus), halebiopsi (rotte), væv (FFPE), fuldblod |