Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verifikationsplade til ViiA™ 7 System, 384-brønd
Artikelnummer. 15657718 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 384-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15657718 1 x 384-brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15657718 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4455280
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Bruges til at udføre verifikation af dit ™ViiA 7-system med 384 Well Block.
Used to perform verification of your ViiA™7 System with 384 Well Block.
Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 384-brønds plade
Indhold og opbevaring Opbevar kalibreringsplader ved -15 °C til -25 °C
Kalibreret farvestof FAM
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 12k  Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex
Produktlinje TaqMan, ViiA
Produkttype RNAse P Instrument Verifikationsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 384-brønds plade
Kalibreringstype RNase P-kalibrering, instrumentverifikationsplade